2,4-Dichlorobenzophenone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D0342-5G D0342-25G
TCIAD0342-5GEA 59.4 EUR InStock
TCIAD0342-5G TCIAD0342-25G
2,4-Dichlorobenzophenone ≥97.0% (par GC)
2,4-Dichlorobenzophenone
Formule: C₁₃H₈Cl₂O
Numéro MDL: MFCD00018374
Numéro CAS: 19811-05-3
EINECS: 243-338-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de8c9b9ff8f1a0d414f64050ae2066cab299ceef&vid=de8c9b9ff8f1a0d414f64050ae2066cab299ceef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité