Isoflurane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC2485-25GEA 96.8 EUR InStock
TCIAC2485-25G TCIAC2485-5G
Isoflurane ≥98.0% (par GC)
Isoflurane
Formule: C₃H₂ClF₅O
MW: 184,49 g/mol
Point d'ébullition: 49°C
Numéro MDL: MFCD00066609
Numéro CAS: 26675-46-7
Merck Index: 14,05175
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/92/28939492.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité