4'-Ethylpropiophenone ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(4-Ethylphenyl)propan-1-one
E0461-25ML E0461-500ML
TCIAE0461-25MLEA 47.3 EUR InStock
TCIAE0461-25ML TCIAE0461-500ML
4'-Ethylpropiophenone ≥96.0% (par GC)
4'-Ethylpropiophenone
Formule: C₁₁H₁₄O
MW: 162,2300 g/mol
Point d'ébullition: 246°C
Numéro MDL: MFCD00191646
Numéro CAS: 27465-51-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec3752d2a135de82880aad4b55b3d470eeade33e&vid=ec3752d2a135de82880aad4b55b3d470eeade33e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité