3-Ethylbenzophenone
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0001.02EA 1970 EUR InStock
PROOMM0001.02
3-Ethylbenzophenone
3-Ethylbenzophenone
Formule: C₁₅H₁₄O
MW: 210,2711 g/mol
Numéro MDL: MFCD01662328
Numéro CAS: 66067-43-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité