4'-Aminohexanophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A2058-25G A2058-5G
TCIAA2058-25GEA 514 EUR InStock
TCIAA2058-25G TCIAA2058-5G
4'-Aminohexanophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4'-Aminohexanophenone
Formule: C₁₂H₁₇NO
Numéro CAS: 38237-76-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=017082d66cc9fbf464f5ba0391176a5fb43fbca8&vid=017082d66cc9fbf464f5ba0391176a5fb43fbca8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité