3,4-Dihydroxybenzophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3,4-Dihydroxyphenyl)(phenyl)methanone
D3347-25G D3347-5G
TCIAD3347-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAD3347-25G TCIAD3347-5G
3,4-Dihydroxybenzophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,4-Dihydroxybenzophenone
Formule: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,2200 g/mol
Numéro MDL: MFCD00477203
Numéro CAS: 10425-11-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e551fb6d88474c70b76a5ab2a7105152fea3013d&vid=e551fb6d88474c70b76a5ab2a7105152fea3013d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité