2,2'-Dihydroxybenzophenone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(2-hydroxyphenyl)methanone
D1099-10G D1099-25G
TCIAD1099-10GEA 126 EUR InStock
TCIAD1099-10G TCIAD1099-25G
2,2'-Dihydroxybenzophenone ≥99.0% (par GC)
2,2'-Dihydroxybenzophenone
Formule: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,2167 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002217
Numéro CAS: 835-11-0
EINECS: 212-639-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1470d8c128d78c3a485608450cee4b11d1657e8&vid=f1470d8c128d78c3a485608450cee4b11d1657e8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 61.0 to 64.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité