2,4'-Dihydroxybenzophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD2664-5GEA 183 EUR InStock
TCIAD2664-5G
2,4'-Dihydroxybenzophenone ≥98.0% (par GC)
2,4'-Dihydroxybenzophenone
Formule: C₁₃H₁₀O₃
Numéro MDL: MFCD02181674
Numéro CAS: 606-12-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/52/28979652.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité