Difluoroacetic anhydride ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD4164-5GEA 145 EUR InStock
TCIAD4164-5G
Difluoroacetic anhydride ≥98.0% (par GC)
Difluoroacetic anhydride
Formule: C₄H₂F₄O₃
Point d'ébullition: 127°C
Numéro MDL: MFCD02093315
Numéro CAS: 401-67-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/02/28986102.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité