N-Allylaniline 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
102870250 102871000 102870050
ACRO102870250EA 142 EUR InStock
ACRO102870250 ACRO102871000 ACRO102870050
N-Allylaniline 95%
N-Allylaniline
Formule: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Point d'ébullition: 218…220 °C (760 mmHg)
Densité: 0.982 g/cm³
Point d'éclair: 89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008638
Numéro CAS: 589-09-3
EINECS: 209-633-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5620 to 1.5660 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥94 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Lead (Pb) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in chloroform)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité