N-Allylaniline ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A0880-25ML A0880-500ML A0880-100ML
TCIAA0880-25MLEA 70.4 EUR InStock
TCIAA0880-25ML TCIAA0880-500ML TCIAA0880-100ML
N-Allylaniline ≥99.0% (par GC)
N-Allylaniline
Formule: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Point d'éclair: 89°C
Numéro MDL: MFCD00008638
Numéro CAS: 589-09-3
EINECS: 209-633-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=449892752bdafa85fbc95f14ac73a295f3f4b45b&vid=449892752bdafa85fbc95f14ac73a295f3f4b45b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité