1-Methoxy-2-butanol ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0747-25ML M0747-500ML
TCIAM0747-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAM0747-25ML TCIAM0747-500ML
1-Methoxy-2-butanol ≥93.0% (par GC)
1-Methoxy-2-butanol
Formule: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Point d'éclair: 39°C
Numéro MDL: MFCD00059143
Numéro CAS: 53778-73-7
EINECS: 258-763-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af5763519925269cd6e7276d3610dfac2fccdcad&vid=af5763519925269cd6e7276d3610dfac2fccdcad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité