Palmitic anhydride ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
P0008-25G P0008-500G
TCIAP0008-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAP0008-25G TCIAP0008-500G
Palmitic anhydride ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Palmitic anhydride
Formule: C₃₂H₆₂O₃
Numéro MDL: MFCD00008992
Numéro CAS: 623-65-4
EINECS: 210-805-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29ff1567085220d8932fb4378c0393af949d8ec0&vid=29ff1567085220d8932fb4378c0393af949d8ec0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 96.0 %
Melting point 62.0 to 65.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité