3-Methyl-1-hexanol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M1246-1G M1246-5G
TCIAM1246-1GEA 82.5 EUR InStock
TCIAM1246-1G TCIAM1246-5G
3-Methyl-1-hexanol ≥97.0% (par GC)
3-Methyl-1-hexanol
Formule: C₇H₁₆O
Point d'ébullition: 96°C
Numéro MDL: MFCD01321178
Numéro CAS: 13231-81-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86e1e7cfad45e3014dd65dce8820a8d3af4a155f&vid=86e1e7cfad45e3014dd65dce8820a8d3af4a155f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité