Nonylphenol (mixture of isomers)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAN0300-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAN0300-25ML TCIAN0300-500ML
Nonylphenol (mixture of isomers)
Nonylphenol (mixture of isomers)
Formule: C₁₅H₂₄O
MW: 220,35 g/mol
Point d'éclair: 150°C
Numéro MDL: MFCD00002396
Numéro CAS: 84852-15-3
ONU: 3145
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) many component mixture
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité