Toluene [methyl-D₃] (98% D)
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-DLM-1175-1EA 399 EUR InStock
PROOCIL-DLM-1175-1 PROOCIL-DLM-1175-5
Toluene [methyl-D₃] (98% D)
Toluene [methyl-D₃]
Formule: C₆H₅CD₃
Numéro MDL: MFCD00084185
Numéro CAS: 1124-18-1
ONU: 1294
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité