6-Bromo-o-cresol ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-6-methylphenol
B3126-25G B3126-5G
TCIAB3126-25GEA 447 EUR InStock
TCIAB3126-25G TCIAB3126-5G
6-Bromo-o-cresol ≥94.0% (par GC)
6-Bromo-o-cresol
Formule: C₇H₇BrO
MW: 187,0300 g/mol
Point d'ébullition: 208°C
Point de fusion: 16°C
Numéro MDL: MFCD09907876
Numéro CAS: 13319-71-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3d96205988738e7e722fde9e7a74c6a971a7c35&vid=c3d96205988738e7e722fde9e7a74c6a971a7c35&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité