2-Bromo-4-tert-butylphenol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3763-5G B3763-25G
TCIAB3763-5GEA 56.1 EUR InStock
TCIAB3763-5G TCIAB3763-25G
2-Bromo-4-tert-butylphenol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-Bromo-4-tert-butylphenol
Formule: C₁₀H₁₃BrO
MW: 229,1100 g/mol
Point d'ébullition: 113°C
Point de fusion: 51°C
Numéro MDL: MFCD02682891
Numéro CAS: 2198-66-5
EINECS: 218-602-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41eee1c18ea758d03df092adf0193f7e2f47900f&vid=41eee1c18ea758d03df092adf0193f7e2f47900f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow to Green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité