2-Amino-4-chloro-3,5,6-trifluoropyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H34155.03EA 188 EUR InStock
H34155.03 H34155.06
2-Amino-4-chloro-3,5,6-trifluoropyridine 98%
2-Amino-4-chloro-3,5,6-trifluoropyridine
Formule: C₅H₂ClF₃N₂
MW: 182,54 g/mol
Point de fusion: 119…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08436088
Numéro CAS: 63489-56-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité