4-(tert-Butyl)-2-chloroaniline
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBRF01508DAEA 0 EUR InStock
MAYBRF01508DA MAYBRF01508EA MAYBRF01508
4-(tert-Butyl)-2-chloroaniline
4-(tert-Butyl)-2-chloroaniline
Formule: C₁₀H₁₄ClN
MW: 183,6800 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052272
Numéro CAS: 42265-67-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité