Erucamide ≥85.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: cis-13-Docosenamide
D1008-25G D1008-500G D1008-100G
TCIAD1008-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAD1008-25G TCIAD1008-500G TCIAD1008-100G
Erucamide ≥85.0% (par GC)
Erucamide
Formule: C₂₂H₄₃NO
MW: 337,5829 g/mol
Numéro MDL: MFCD00882379
Numéro CAS: 112-84-5
EINECS: 204-009-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c6f2f6a974068f9c3295f8ad27e1972ed0d99a7&vid=2c6f2f6a974068f9c3295f8ad27e1972ed0d99a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 85.0 %
Melting point 79.0 to 85.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité