Mesitylacetic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L00334.14EA 404 EUR InStock
L00334.14 L00334.03 L00334.06
Mesitylacetic acid ≥98%
Mesitylacetic acid
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Point de fusion: 167…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014368
Numéro CAS: 4408-60-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité