Mesitylacetic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM1218-5GEA 135 EUR InStock
TCIAM1218-5G
Mesitylacetic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Mesitylacetic acid
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014368
Numéro CAS: 4408-60-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/49/98/28974998.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité