Erucic acid tech. 90%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (Z)-Docos-13-enoic acid
L08685.18 L08685.30
L08685.18EA 32.9 EUR InStock
L08685.18 L08685.30
Erucic acid tech. 90%, grade Technique
Erucic acid
Purity: 90% CAS No.: 112-86-7 Molecular Formula: C22H42O2 Formula Weight: 338.58 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 29-33° Boiling Point: 265°/15mm Beilstein Reference: 1728049 Merck Reference: 14,3674 MDL No.: MFCD00063188
Formule: C₂₂H₄₂O₂
MW: 338,58 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 29…33 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063188
Numéro CAS: 112-86-7
EINECS: 204-011-3
Merck Index: 14,3674
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité