Erucic acid
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: (Z)-Docos-13-enoic acid
90175-100 90175-250 90175-50 90175-500
CAYM90175-100EA 31 EUR InStock
CAYM90175-100 CAYM90175-250 CAYM90175-50 CAYM90175-500
Erucic acid
Erucic acid
Formule: C₂₂H₄₂O₂
MW: 338,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063188
Numéro CAS: 112-86-7
EINECS: 204-011-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité