Erucic acid
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC13203000EA 85.6 EUR InStock
EHERC13203000
Erucic acid
Erucic acid
Formule: C₂₂H₄₂O₂
MW: 338,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063188
Numéro CAS: 112-86-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité