Erucic acid ≥85.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (Z)-Docos-13-enoic acid
D0965-25G D0965-400G D0965-100G
TCIAD0965-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAD0965-25G TCIAD0965-400G TCIAD0965-100G
Erucic acid ≥85.0% (par GC)
Erucic acid
Formule: C₂₂H₄₂O₂
MW: 338,58 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063188
Numéro CAS: 112-86-7
EINECS: 204-011-3
Merck Index: 14,03674
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63706fb64340fd7d2aa398a2dd5aee96b4fd16a4&vid=63706fb64340fd7d2aa398a2dd5aee96b4fd16a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 85.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité