5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0746-25G F0746-5G
TCIAF0746-25GEA 329 EUR InStock
TCIAF0746-25G TCIAF0746-5G
5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde ≥95.0% (par GC)
5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Point d'ébullition: 99°C
Point d'éclair: 77°C
Numéro MDL: MFCD02261763
Numéro CAS: 22062-53-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5030681456058dddccaa90228bc25d3cdf290f4&vid=c5030681456058dddccaa90228bc25d3cdf290f4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité