3,4-Difluoro-o-toluic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32326.06EA 176 EUR InStock
H32326.06
3,4-Difluoro-o-toluic acid ≥97%
3,4-Difluoro-o-toluic acid
Formule: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Point de fusion: 152…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07777153
Numéro CAS: 157652-31-8
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité