4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
Synonyms: 2,3,5,6-Tetrafluoropyridin-4-amine
005234-1G 005234-5G 005234-25G
FLUO005234-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005234-1G FLUO005234-5G FLUO005234-25G
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
Formule: C₅H₂F₄N₂
MW: 166,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010855
Numéro CAS: 1682-20-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité