3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC5548-1G PC5548-5G PC5548-10G
APOSPC5548-1GEA 33.5 EUR InStock
APOSPC5548-1G APOSPC5548-5G APOSPC5548-10G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₅F₄NO
MW: 195,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD09832383
Numéro CAS: 1017779-69-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité