Diheptylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD2675-5GEA 312 EUR InStock
TCIAD2675-5G
Diheptylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Diheptylamine
Formule: C₁₄H₃₁N
MW: 213,4026 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Numéro MDL: MFCD00027309
Numéro CAS: 2470-68-0
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/88/28979688.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité