Benzyloxyacetaldehyde dimethyl acetal ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L08651.09EA 88.4 EUR InStock
L08651.09 L08651.18
Benzyloxyacetaldehyde dimethyl acetal ≥97%
Benzyloxyacetaldehyde dimethyl acetal
Formule: C₁₁H₁₆O₃
MW: 196,24 g/mol
Point d'ébullition: 80…82 °C (0,5 mmHg)
Densité: 1,035
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082233
Numéro CAS: 127657-97-0
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité