Tetrabutylphosphonium hydroxide 40% dans l'eau
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAT2571-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAT2571-25G TCIAT2571-250G
Tetrabutylphosphonium hydroxide 40% dans l'eau
Tetrabutylphosphonium hydroxide
Formule: C₁₆H₃₇OP
MW: 276,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068456
ONU: 3267
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/62/85/28996285.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 40.0 to 44.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité