D-(+)-Cellobiose, Millipore®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02352.0025EA 215 EUR InStock
1.02352.0025 1.02352.1000
D-(+)-Cellobiose, Millipore®
D-(+)-Cellobiose
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00136034
Numéro CAS: 528-50-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité