D-(+)-Cellobiose
Fournisseur: Serva
SERA16400.01EA 0 EUR InStock
SERA16400.01 SERA16400.02
D-(+)-Cellobiose
D-(+)-Cellobiose
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00136034
Numéro CAS: 528-50-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité