D-(+)-Cellobiose ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
C0056-25G C0056-5G
TCIAC0056-25GEA 59.4 EUR InStock
TCIAC0056-25G TCIAC0056-5G
D-(+)-Cellobiose ≥98.0% (par HPLC)
D-(+)-Cellobiose
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00136034
Numéro CAS: 528-50-7
EINECS: 208-436-5
Merck Index: 14,01961
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26f388cce840a6b6642ab01a4ee23989d830657c&vid=26f388cce840a6b6642ab01a4ee23989d830657c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +32.0 to +35.0 deg (C=0.8, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité