D-(+)-Turanose ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21224.03 B21224.06
B21224.03EA 66.5 EUR InStock
B21224.03 B21224.06
D-(+)-Turanose ≥98%
D-(+)-Turanose
Purity: 98% CAS No.: 547-25-1 Molecular Formula: C12H22O11 Formula Weight: 342.30 Melting Point: ca 170° dec. Beilstein Reference: 93771 Merck Reference: 14,9821 MDL No.: MFCD00006606
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
Point de fusion: ∼ 170 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006606
Numéro CAS: 547-25-1
EINECS: 208-918-5
Merck Index: 14,9821
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité