D-(+)-Turanose
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17895500EA 83.7 EUR InStock
EHERC17895500
D-(+)-Turanose
D-(+)-Turanose
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006606
Numéro CAS: 547-25-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité