D-(+)-Turanose
Fournisseur: Molekula
MOLEM41949862EA 0 EUR InStock
MOLEM41949862
D-(+)-Turanose
D-(+)-Turanose
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006606
Numéro CAS: 547-25-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité