D-(+)-Turanose ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
T0542-1G T0542-5G
TCIAT0542-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAT0542-1G TCIAT0542-5G
D-(+)-Turanose ≥98.0% (par HPLC)
D-(+)-Turanose
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
Numéro MDL: MFCD00006606
Numéro CAS: 547-25-1
EINECS: 208-918-5
Merck Index: 14,09821
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2d2ad3a2bd64c401d372009ca8891c9bf046c1d&vid=f2d2ad3a2bd64c401d372009ca8891c9bf046c1d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +74.0 to +77.0 deg (C=4, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité