Potassium bis(trimethylsilyl)amide 15% (p/p) 0.7 M dans le toluène, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
418231000 418238000
418231000.EA 111 EUR InStock
418231000. 418238000.
Potassium bis(trimethylsilyl)amide 15% (p/p) 0.7 M dans le toluène, AcroSeal®
Potassium bis(trimethylsilyl)amide
Formule: C₆H₁₈KNSi₂
Point d'éclair: 7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010330
Numéro CAS: 40949-94-8
EINECS: 424-100-2
ONU: 2920
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to slightly hazy colorless to amber Solution
Titration with HClO4 0.6 to 0.9 M
Melting point 83 to 86 °C
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité