L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
N-Sodiumhexaméthyldisilazane 38% ∼1.9 mol/L THF (contains 2-Methyl-2-butene Stabilised
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: HMDS sodium salt, N-Sodiohexamethyldisilazane, Sodium bis(trimethylsilyl)amide, HMDS-Na
Stabilization: 2-Methyl-2-buten
H0894-100ML H0894-500ML
TCIAH0894-100MLEA 157 EUR InStock
TCIAH0894-100ML TCIAH0894-500ML
N-Sodiumhexaméthyldisilazane 38% ∼1.9 mol/L THF (contains 2-Methyl-2-butene Stabilised
N-Sodiumhexaméthyldisilazane
Formule: C₆H₁₈NNaSi₂
MW: 183.38 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009835
Numéro CAS: 1070-89-9
EINECS: 213-983-8
ONU: 2924
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86b683d2b7437e4103b6dd48b2f51cace8788f67&vid=c31bcc3d77693778ea66705f1b57ef8129c665a9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 38.0 to 42.5 w/w%
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité