Ethyl chlorofluoroacetate
Synonyms: Ethylchlorofluoroacetate
003216-5G 003216-25G 003216-100G
FLUO003216-5GEA 0 EUR InStock
FLUO003216-5G FLUO003216-25G FLUO003216-100G
Ethyl chlorofluoroacetate
Ethyl chlorofluoroacetate
Formule: C₄H₆ClFO₂
MW: 140,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039333
Numéro CAS: 401-56-9
EINECS: 206-930-5
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité