Ethyl chlorofluoroacetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C1467-25G C1467-5G
TCIAC1467-25GEA 120 EUR InStock
TCIAC1467-25G TCIAC1467-5G
Ethyl chlorofluoroacetate ≥98.0% (par GC)
Ethyl chlorofluoroacetate
Formule: C₄H₆ClFO₂
Point d'ébullition: 130°C
Point d'éclair: 23°C
Numéro MDL: MFCD00039333
Numéro CAS: 401-56-9
EINECS: 206-930-5
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bc65dc508c10845035a7f3bd98c4d85550c050d&vid=2bc65dc508c10845035a7f3bd98c4d85550c050d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité