2,2,2-Trifluoroethyl butyrate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Butyric acid 2,2,2-Trifluoroethyl ester
B2144-25G B2144-5G
TCIAB2144-25GEA 208 EUR InStock
TCIAB2144-25G TCIAB2144-5G
2,2,2-Trifluoroethyl butyrate ≥98.0% (par GC)
2,2,2-Trifluoroethyl butyrate
Formule: C₆H₉F₃O₂
MW: 170,1297 g/mol
Point d'éclair: 24°C
Numéro MDL: MFCD00077609
Numéro CAS: 371-27-7
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc449a0680aa837f0cc8f94287f57f9e2d07dcb5&vid=dc449a0680aa837f0cc8f94287f57f9e2d07dcb5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité