2,2,2-Trifluoroethyl formate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H27212.06EA 112 EUR InStock
H27212.06 H27212.03
2,2,2-Trifluoroethyl formate 95%
2,2,2-Trifluoroethyl formate
Formule: C₃H₃F₃O₂
MW: 128,05 g/mol
Point d'ébullition: 59…60 °C
Densité: 1,317
Point d'éclair: 7 °C (45 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797733
Numéro CAS: 32042-38-9
ONU: 3272
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité