2,2,2-Trifluoroethyl formate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T2586-5G T2586-1G
TCIAT2586-5GEA 90.2 EUR InStock
TCIAT2586-5G TCIAT2586-1G
2,2,2-Trifluoroethyl formate ≥95.0% (par GC)
2,2,2-Trifluoroethyl formate
Formule: C₃H₃F₃O₂
MW: 128,05 g/mol
Point d'ébullition: 60°C
Point d'éclair: 7°C
Numéro MDL: MFCD06797733
Numéro CAS: 32042-38-9
ONU: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c50343ff17e3d2832e3a7c01cb92c81e2c3726e&vid=2c50343ff17e3d2832e3a7c01cb92c81e2c3726e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité