Ethyl pentafluoropropionate
001175-25G 001175-100G
FLUO001175-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001175-25G FLUO001175-100G
Ethyl pentafluoropropionate
Ethyl pentafluoropropionate
Formule: C₅H₅F₅O₂
MW: 192,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000431
Numéro CAS: 426-65-3
EINECS: 207-043-6
ONU: 3272
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité