Ethyl pentafluoropropionate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P1123-25G P1123-5G
TCIAP1123-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAP1123-25G TCIAP1123-5G
Ethyl pentafluoropropionate ≥98.0% (par GC)
Ethyl pentafluoropropionate
Formule: C₅H₅F₅O₂
MW: 192,09 g/mol
Point d'ébullition: 76°C
Point d'éclair: 2°C
Numéro MDL: MFCD00000431
Numéro CAS: 426-65-3
EINECS: 207-043-6
ONU: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae81744a5b5bbc4e7346d4855c56d6eb3d1cdd15&vid=ae81744a5b5bbc4e7346d4855c56d6eb3d1cdd15&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité